3-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methylpyrazole
L01618.06
L01618.14
L01618.06EA
224
PLN
L01618.06
L01618.14
3-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
3-Methyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 1453-58-3
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 1454
MDL No.: MFCD00005240
Formuła:
C₄H₆N₂ MW: 82.11 g/mol Temp. Wrzenia: 203…205 °C Gęstość: 1.020 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005240 Numer CAS: 1453-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-925-7 |