Drukuj
Roztwór wzorcowy kadmu, Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
13813.ADEA 443 PLN
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
Roztwór wzorcowy kadmu, Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Cadmium Standards
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certyfikaty: Traceable to NIST