Drukuj
Roztwór wzorcowy ołowiu, 1000 mg/L Pb w 5% kwasie azotowym (from Pb) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
88075.AE 88075.AP
88075.AEEA 330 PLN
88075.AE 88075.AP
Roztwór wzorcowy ołowiu, 1000 mg/L Pb w 5% kwasie azotowym (from Pb) Specpure® standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Lead Standards
Molecular Formula: Pb in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certyfikaty: Traceable to NIST