Drukuj
Roztwór wzorcowy ołowiu, 1000 mg/L Pb w 5% kwasie azotowym (from Pb) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13853.AD 13853.AE 13853.AP 14412.AD 14412.AE 14412.AP
13853.ADEA 449 PLN
13853.AD 13853.AE 13853.AP 14412.AD 14412.AE 14412.AP
Roztwór wzorcowy ołowiu, 1000 mg/L Pb w 5% kwasie azotowym (from Pb) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Lead Standards
Pb in 5% HNO₃
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certyfikaty: Traceable to NIST