Roztwór wzorcowy baru, 1000 mg/L Ba w 5% kwasie azotowym (from Ba(NO₃)₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13876.AD
13876.AE
13876.AP
13876.ADEA
425
PLN
13876.AD
13876.AE
13876.AP
Roztwór wzorcowy baru, 1000 mg/L Ba w 5% kwasie azotowym (from Ba(NO₃)₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Wzorce baru
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certyfikaty: Traceable to NIST