Drukuj
Roztwór wzorcowy baru, 10000 mg/L Ba w 5% kwasie azotowym (from Ba(NO₃)₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14423.AE 14423.AD 14423.AP
14423.AEEA 1090 PLN
14423.AE 14423.AD 14423.AP
Roztwór wzorcowy baru, 10000 mg/L Ba w 5% kwasie azotowym (from Ba(NO₃)₂) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Wzorce baru
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certyfikaty: Traceable to NIST