Roztwór wzorcowy arsenu, 1000 mg/L As w 5% kwasie azotowym (from As) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
33559.AE
33559.AP
33559.AEEA
326
PLN
33559.AE
33559.AP
Roztwór wzorcowy arsenu, 1000 mg/L As w 5% kwasie azotowym (from As) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Wzorce arsenu
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certyfikaty: Traceable to NIST