Drukuj
Roztwór wzorcowy arsenu, 1000 mg/L As w 5% kwasie azotowym (from As) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13836.AD 13836.AE 13836.AP
13836.ADEA 443 PLN
13836.AD 13836.AE 13836.AP
Roztwór wzorcowy arsenu, 1000 mg/L As w 5% kwasie azotowym (from As) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Wzorce arsenu
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certyfikaty: Traceable to NIST