Tri-tert-butanolan glinu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminium tert-butoxide, Aluminumtert-butoxide
89891.06
89891.14
89891.22
89891.06EA
447
PLN
89891.06
89891.14
89891.22
Tri-tert-butanolan glinu ≥97%
Tri-tert-butanolan glinu
Purity: 97%
CAS No.: 556-91-2
Molecular Formula: Al[OC(CH3)3]3
Formula Weight: 246.32
Physical Form: Powder
Density: 1.0251
Melting Point: 200-202°
Boiling Point: 156°/2mm
Solubility: Very soluble in organic solvents
Beilstein Reference: 4148229
Merck Reference: 14,333
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00008801
Formuła:
C₁₂H₂₇AlO₃ MW: 246.33 g/mol Temp. Wrzenia: 156 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 200…202 °C Gęstość: 1.025 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008801 Numer CAS: 556-91-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-146-1 ADR: 4.1 III |