Salicylan litu, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39356.14
39356.22
39356.36
39356.14EA
315
PLN
39356.14
39356.22
39356.36
Salicylan litu, tech.
Salicylan litu
CAS No.: 552-38-5
Molecular Formula: C7H5LiO3
Formula Weight: 144.05
Physical Form: Powder
Odour: Sweet
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00045813
Formuła:
C₇H₅LiO₃ Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045813 Numer CAS: 552-38-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-011-7 |