Elaidic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-79-8
Molecular Formula: C18H34O2
Formula Weight: 282.47
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₈H₃₄O₂ Temp. Wrzenia: 288 °C (100 mmHg) Temp. topnienia: 41…45 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00063954 Numer CAS: 112-79-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-006-6 Klasyfikacja Merck : 14,3533 |