Merkaptooctan metylu 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl thioglycolate
L03783.14
L03783.22
L03783.36
L03783.14EA
199
PLN
L03783.14
L03783.22
L03783.36
Merkaptooctan metylu 98
Merkaptooctan metylu
Purity: 98%
CAS No.: 2365-48-2
Molecular Formula: C3H6SO2
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Stench
Melting Point: -3°
Boiling Point: 148-149°
Beilstein Reference: 506259
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004873
Formuła:
C₃H₆O₂S MW: 106.15 g/mol Temp. Wrzenia: 148…149 °C Temp. topnienia: –3 °C Gęstość: 1.163 Temp. Zapłonu: 56 °C (132 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004873 Numer CAS: 2365-48-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-121-7 ADR: 3 III |