Drukuj
Merkaptooctan metylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
148885000 148881000
ACRO148885000EA 389 PLN
ACRO148885000 ACRO148881000
Merkaptooctan metylu 95%
Merkaptooctan metylu
Formuła: C₃H₆O₂S
Temp. Wrzenia: 156…159 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1,187 g/cm³
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004873
Numer CAS: 2365-48-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-121-7
Jednostka: 1228
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %