Drukuj
Merkaptooctan etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
118671000 118675000 118670025
ACRO118671000EA 360 PLN
ACRO118671000 ACRO118675000 ACRO118670025
Merkaptooctan etylu 99%
Merkaptooctan etylu
Formuła: C₄H₈O₂S
MW: 120.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 54 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1.09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004874
Numer CAS: 623-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-800-3
Jednostka: 1228
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %