2-Chloro-4-metylopirymidyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31903.03
H31903.09
H31903.03EA
154
PLN
H31903.03
H31903.09
2-Chloro-4-metylopirymidyna 99%
2-Chloro-4-metylopirymidyna
Purity: 99%
CAS No.: 13036-57-2
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Melting Point: 45-48°
MDL No.: MFCD00054434
Formuła:
C₅H₅ClN₂ Temp. topnienia: 45…48 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054434 Numer CAS: 13036-57-2 |