Drukuj
2,3-Dimethylhydroquinone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
305110050 305110250 305111000
ACRO305110050EA 615 PLN
ACRO305110050 ACRO305110250 ACRO305111000
2,3-Dimethylhydroquinone 97%
2,3-Dimethylhydroquinone
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. topnienia: 223…225 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009997
Numer CAS: 608-43-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %