Szczawaian dilitu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
13426.18
13426.30
13426.A1
13426.18EA
362
PLN
13426.18
13426.30
13426.A1
Szczawaian dilitu ≥99%
Szczawaian dilitu
Purity: 99+%
CAS No.: 553-91-3
Molecular Formula: Li2C2O4
Formula Weight: 101.96
Physical Form: Powder
Density: 2.12
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,5537
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00040596
Formuła:
C₂Li₂O₄ Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 2,12 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040596 Numer CAS: 553-91-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-054-1 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5537 |