Drukuj
Chlorohydrochinon 90% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
208220050 208221000
ACRO208220050EA 115 PLN
ACRO208220050 ACRO208221000
Chlorohydrochinon 90% tech.
Chlorohydrochinon
Formuła: C₆H₅ClO₂
Temp. topnienia: 101…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002341
Numer CAS: 615-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-442-8
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %