Drukuj
Dichlorek cynku 5% in aqueous solution, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Chlorek cynku(II)
112620410.0250 112620410.0500 112620410.1000 112620410.2500 112620410.5000
CHMP112620410.0250EA 20.1 PLN
CHMP112620410.0250 CHMP112620410.0500 CHMP112620410.1000 CHMP112620410.2500 CHMP112620410.5000
Dichlorek cynku 5% in aqueous solution, pure analytical reagent
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 283
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Klasyfikacja Merck : 13,10185