Chlorowodorek pirydoksalu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
A17855.06
A17855.22
A17855.14
A17855.06EA
396
PLN
A17855.06
A17855.22
A17855.14
Chlorowodorek pirydoksalu ≥99%
Chlorowodorek pirydoksalu
Purity: 99%
CAS No.: 65-22-5
Molecular Formula: C8H9NO3.HCl
Formula Weight: 203.63
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3656994
Merck Reference: 14,7978
MDL No.: MFCD00012809
Formuła:
C₈H₁₀ClNO₃ MW: 203.62 g/mol Temp. topnienia: 172…174 °C (temp. rozkładu) |
Numer MDL:
MFCD00012809 Numer CAS: 65-22-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-602-5 |