Drukuj
Chlorowodorek pirydoksalu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
352710050 352710010 352710250 352711000 352715000
ACRO352710050EA 433 PLN
ACRO352710050 ACRO352710010 ACRO352710250 ACRO352711000 ACRO352715000
Chlorowodorek pirydoksalu 99%
Chlorowodorek pirydoksalu
Formuła: C₈H₁₀ClNO₃
MW: 203.62 g/mol
Temp. topnienia: 171…175 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012809
Numer CAS: 65-22-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-602-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 175 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %