Chlorek oksalilu metylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13258.06
L13258.14
L13258.22
L13258.06EA
282
PLN
L13258.06
L13258.14
L13258.22
Chlorek oksalilu metylu ≥97%
Chlorek oksalilu metylu
Purity: 97%
CAS No.: 5781-53-3
Molecular Formula: C3H3ClO3
Formula Weight: 122.51
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4190
Odour: Acrid
Boiling Point: 115-118°
Beilstein Reference: 1071541
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000705
Formuła:
C₃H₃ClO₃ Temp. Wrzenia: 115…118 °C Gęstość: 1,332 Temp. Zapłonu: 46 °C (114 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000705 Numer CAS: 5781-53-3 Numer WE (dawny EINECS): 227-307-4 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |