Drukuj
Chlorek oksalilu metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
166000250 166000500
ACRO166000250EA 591 PLN
ACRO166000250 ACRO166000500
Chlorek oksalilu metylu 97%
Chlorek oksalilu metylu
Formuła: C₃H₃ClO₃
Temp. Wrzenia: 118…120 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,33 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000705
Numer CAS: 5781-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 227-307-4
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4179 to 1.4199 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤200 APHA