Drukuj
Chlorek oksalilu etylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl oxalyl monochloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Chloroglyoxylate, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl chloroformylformate
118780250 118781000 118785000
ACRO118780250EA 188 PLN
ACRO118780250 ACRO118781000 ACRO118785000
Chlorek oksalilu etylu 98%
Chlorek oksalilu etylu
Formuła: C₄H₅ClO₃
MW: 136.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 135 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.22 g/cm³
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000706
Numer CAS: 4755-77-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-285-0
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA