Drukuj

tlenek cynku (II), pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide

112664700.1000 112664700.0050 112664700.0100 112664700.0250 112664700.0500 112664700.9010
CHMP112664700.1000EA 133 PLN
CHMP112664700.1000 CHMP112664700.0050 CHMP112664700.0100 CHMP112664700.0250 CHMP112664700.0500 CHMP112664700.9010
tlenek cynku (II), pure zA
Zinc oxide
Formuła: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Gęstość: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR