Drukuj

azotan amonu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

111369900.1KG 111369900.0250 111369900.1000 111369900.0500 111369900.9010
CHMP111369900.1KGEA 0 PLN
CHMP111369900.1KG CHMP111369900.0250 CHMP111369900.1000 CHMP111369900.0500 CHMP111369900.9010
azotan amonu, pure analytical reagent
azotan amonu
Formuła: NH₄NO₃
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8
Jednostka: 1942
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00538

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR