Drukuj

Chlorek antymonu(III), pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Trichlorek antymonu, Chlorek antymonawy

111482500.0100 111482500.0250 111482500.0500
CHMP111482500.0100EA 377 PLN
CHMP111482500.0100 CHMP111482500.0250 CHMP111482500.0500
Chlorek antymonu(III), pure zA
Chlorek antymonu(III)
Formuła: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 223.5
Temp. topnienia: 73
Gęstość: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011212
Numer CAS: 10025-91-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-047-2
Jednostka: 1733
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00713

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR