Drukuj

chlorek cyny (II), anhydrous, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Stannous chloride, Tin dichloride

112620001.0250 112620001.0500 112620001.0010 112620001.0050 112620001.0100 112620001.1000
CHMP112620001.0250EA 303 PLN
CHMP112620001.0250 CHMP112620001.0500 CHMP112620001.0010 CHMP112620001.0050 CHMP112620001.0100 CHMP112620001.1000
chlorek cyny (II), anhydrous, pure analytical reagent
chlorek cyny (II)
Formuła: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 623
Temp. topnienia: 246
Gęstość: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011241
Numer CAS: 7772-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08861

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR