Drukuj

Trichlorek glinu, anhydrous, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Aluminum chloride

424534802.1000 424534802.2000 424534802.0250 424534802.0500
CHMP424534802.1000EA 260 PLN
CHMP424534802.1000 CHMP424534802.2000 CHMP424534802.0250 CHMP424534802.0500
Trichlorek glinu, anhydrous, pure
Trichlorek glinu
Formuła: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 180
Temp. topnienia: 180…181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003422
Numer CAS: 7446-70-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 1726
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00335

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR