Diwinylobenzen (mieszanina izomerów) 55% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DVB, Divinylbenzene
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina 1000 ppm
42805.18
42805.30
42805.A1
42805.18EA
291
PLN
42805.18
42805.30
42805.A1
Diwinylobenzen (mieszanina izomerów) 55% stabilised
Diwinylobenzen (mieszanina izomerów)
Stabilized with 1000 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 55%
CAS No.: 1321-74-0
Molecular Formula: C6H4(CH=CH2)2
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 62°(143°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.912
Refractive Index: 1.5740
MDL No.: MFCD01778656
Crosslinking monomer
Formuła:
C₁₀H₁₀ Gęstość: 0,912 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01778656 Numer CAS: 1321-74-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-325-5 |