Drukuj

azotan baru, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

111575207.0100 111575207.0250 111575207.0500 111575207.1000
CHMP111575207.0100EA 63 PLN
CHMP111575207.0100 CHMP111575207.0250 CHMP111575207.0500 CHMP111575207.1000
azotan baru, pure analytical reagent
azotan baru
Formuła: Ba(NO₃)₂
Temp. topnienia: ∼592 °C
Gęstość: ∼3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003442
Numer CAS: 10022-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-020-5
Jednostka: 1446
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,00986

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR