Drukuj

Chlorek wapnia, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2

428748702.1000 428748702.0500 428748702.9010 428748702.0050
CHMP428748702.1000EA 78.6 PLN
CHMP428748702.1000 CHMP428748702.0500 CHMP428748702.9010 CHMP428748702.0050
Chlorek wapnia, pure
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 772
Gęstość: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Klasyfikacja Merck : 14,01659

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR