Drukuj

Fluorek potasu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

117414208.0250 117414208.0100 117414208.0500 117414208.1000
CHMP117414208.0250EA 164 PLN
CHMP117414208.0250 CHMP117414208.0100 CHMP117414208.0500 CHMP117414208.1000
Fluorek potasu, pure analytical reagent
Fluorek potasu
Formuła: KF
MW: 58.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 1505
Temp. topnienia: 860
Gęstość: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011398
Numer CAS: 7789-23-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07714

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR