wodorowęglan sodu, pure
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Sodium bicarbonate
428105306.5000
428105306.0250
428105306.0500
428105306.1000
428105306.9010
CHMP428105306.5000EA
185
PLN
CHMP428105306.5000
CHMP428105306.0250
CHMP428105306.0500
CHMP428105306.1000
CHMP428105306.9010
wodorowęglan sodu, pure
wodorowęglan sodu
Formuła:
NaHCO₃ MW: 84.01 g/mol Temp. topnienia: 270 Gęstość: 2.159 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003528 Numer CAS: 144-55-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8 Klasyfikacja Merck : 13,08655 |
|