1,4-Dioksan, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
112923006.1000
112923006.0100
112923006.0250
112923006.0500
112923006.2500
112923006.5000
112923006.9010
CHMP112923006.1000EA
222
PLN
CHMP112923006.1000
CHMP112923006.0100
CHMP112923006.0250
CHMP112923006.0500
CHMP112923006.2500
CHMP112923006.5000
CHMP112923006.9010
1,4-Dioksan, czysty reagent analityczny
1,4-Dioksan
Formuła:
C₄H₈O₂ Temp. Wrzenia: 101,1 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006571 Numer CAS: 123-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8 Jednostka: 1165 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,03330 |
|