Drukuj

Cykloheksanol, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: 1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol

422570106.5000 422570106.0250 422570106.0500 422570106.1000 422570106.2500 422570106.9010
CHMP422570106.5000EA 306 PLN
CHMP422570106.5000 CHMP422570106.0250 CHMP422570106.0500 CHMP422570106.1000 CHMP422570106.2500 CHMP422570106.9010
Cykloheksanol, pure
Cykloheksanol
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 161
Temp. topnienia: 25
Gęstość: 0.947 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 59
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003855
Numer CAS: 108-93-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-630-6
Klasyfikacja Merck : 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR