Drukuj

Cykloheksanon, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

CHMP112571505.5000EA 490 PLN
CHMP112571505.5000 CHMP112571505.0250 CHMP112571505.0100 CHMP112571505.9020 CHMP112571505.9010 CHMP112571505.1000 CHMP112571505.0500 CHMP112571505.2500
Cykloheksanon, czysty reagent analityczny
Cykloheksanon
Formuła: C₆H₁₀(=O)
MW: 98,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 155,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001625
Numer CAS: 108-94-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-631-1
Jednostka: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Klasyfikacja Merck : 13,02755
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/57/771257.jpg

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR