Benzen, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
421625009.1000
421625009.0500
421625009.2500
421625009.5000
421625009.9010
CHMP421625009.1000EA
210
PLN
CHMP421625009.1000
CHMP421625009.0500
CHMP421625009.2500
CHMP421625009.5000
CHMP421625009.9010
Benzen, czysty
Benzen
Formuła:
C₆H₆ Temp. Wrzenia: 80,1 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,878 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –11 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003009 Numer CAS: 71-43-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-753-7 Jednostka: 1114 ADR: 3,II REACH: 01-2119447106-44 Klasyfikacja Merck : 13,01066 |
|