Drukuj

Benzen, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Cyclohexatriene

111625000.1000 111625000.0050 111625000.0100 111625000.0250 111625000.0500 111625000.2500 111625000.5000 111625000.9010
CHMP111625000.1000EA 244 PLN
CHMP111625000.1000 CHMP111625000.0050 CHMP111625000.0100 CHMP111625000.0250 CHMP111625000.0500 CHMP111625000.2500 CHMP111625000.5000 CHMP111625000.9010
Benzen, pure analytical reagent
Benzen
Formuła: C₆H₆
Temp. Wrzenia: 80,1 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003009
Numer CAS: 71-43-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-753-7
Jednostka: 1114
ADR: 3,II
REACH: 01-2119447106-44
Klasyfikacja Merck : 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2c0146712ab33142aeeb3843b02381e6bda4028&vid=cae270bfe08ae6ab4b14d9e1775b89a82cfeec1f&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR