Drukuj

Anilina, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

111458308.0100 111458308.0250 111458308.0500 111458308.1000
CHMP111458308.0100EA 75.8 PLN
CHMP111458308.0100 CHMP111458308.0250 CHMP111458308.0500 CHMP111458308.1000
Anilina, czysty reagent analityczny
Anilina
Formuła: C₆H₅NH₂
Temp. Wrzenia: 184 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007629
Numer CAS: 62-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-539-3
Jednostka: 1547
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR