Drukuj

benzoesan amonu, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

421370604.0050 421370604.0500 421370604.1000
CHMP421370604.0050EA 69.1 PLN
CHMP421370604.0050 CHMP421370604.0500 CHMP421370604.1000
benzoesan amonu, czysty
benzoesan amonu
Formuła: C₇H₉NO₂
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013069
Numer CAS: 1863-63-4
Numer WE (dawny EINECS): 217-468-9
Klasyfikacja Merck : 12,00521

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR