Drukuj

kwas benzoesowy, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

425302309.1000 425302309.0500 425302309.9010
CHMP425302309.1000EA 190 PLN
CHMP425302309.1000 CHMP425302309.0500 CHMP425302309.9010
kwas benzoesowy, czysty
kwas benzoesowy
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 249 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 121…123 °C
Gęstość: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002398
Numer CAS: 65-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Klasyfikacja Merck : 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR