Drukuj

4-Metylo-2-pentanon, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK

424879506.0500 424879506.1000 424879506.2500 424879506.5000 424879506.9010
CHMP424879506.0500EA 84.7 PLN
CHMP424879506.0500 CHMP424879506.1000 CHMP424879506.2500 CHMP424879506.5000 CHMP424879506.9010
4-Metylo-2-pentanon, pure
4-Metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 117.4
Temp. topnienia: –84 °C
Gęstość: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 16
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008938
Numer CAS: 108-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-550-1
Jednostka: 1245
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR