gliceryna, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
114433204.1000
114433204.0250
114433204.5000
114433204.0500
114433204.2500
114433204.9010
114433204.9020
114433204.9030
CHMP114433204.1000EA
58
PLN
CHMP114433204.1000
CHMP114433204.0250
CHMP114433204.5000
CHMP114433204.0500
CHMP114433204.2500
CHMP114433204.9010
CHMP114433204.9020
CHMP114433204.9030
gliceryna, czysty reagent analityczny
gliceryna
Formuła:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Temp. Wrzenia: 290 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 177 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004722 Numer CAS: 56-81-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-289-5 Klasyfikacja Merck : 13,04497 |