Drukuj

Metanol, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

426219903.0500 426219903.1000 426219903.2500 426219903.5000 426219903.9010 426219903.9020
CHMP426219903.0500EA 26.8 PLN
CHMP426219903.0500 CHMP426219903.1000 CHMP426219903.2500 CHMP426219903.5000 CHMP426219903.9010 CHMP426219903.9020
Metanol, pure
Metanol
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR