Drukuj

Metanol GC_reference

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Alkohol metylowy

326219903.5000 326219903.9010 326219903.9060
CHMP326219903.5000EA 124 PLN
CHMP326219903.5000 CHMP326219903.9010 CHMP326219903.9060
Metanol GC_reference
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.6
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR