Drukuj
Metanol, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
116219904.1000 116219904.5000 116219904.0100 116219904.0250 116219904.0500 116219904.2500 116219904.9010 116219904.9M20 116219904.9030
CHMP116219904.1000EA 39 PLN
CHMP116219904.1000 CHMP116219904.5000 CHMP116219904.0100 CHMP116219904.0250 CHMP116219904.0500 CHMP116219904.2500 CHMP116219904.9010 CHMP116219904.9M20 CHMP116219904.9030
Metanol, czysty reagent analityczny
Metanol
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM