Metanol ≥99.8% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
K977-1LEA
862
PLN
K977-1L
K977-4L
Metanol ≥99.8% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Metanol
Formuła:
CH₃OH Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –98 °C Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004595 Numer CAS: 67-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6 Jednostka: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Klasyfikacja Merck : 13,05984 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs. at 210 nm | <0.8 |
Abs. at 220 nm | ≤0.4 |
Abs.@230 nm | ≤0.2 |
Abs. at 240 nm | ≤0.1 |
Abs. at 260 nm | ≤0.04 |
Abs.@280 – 400 nm | ≤0.01 |
Carbonyl Compounds | ≤0.001% |
Color (APHA) | ≤10 |
Purity | ≥99.8% |
Residue After Evaporation | ≤0.001% |
Solubility (30%, Water) | Pass |
Substances Darkened by Sulphuric Acid | Pass |
Substances Reducing Permanganate Test | Pass |
Titrable Acid | ≤0.0003 meq/g |
Titrable Base | ≤0.0002 meq/g |
Water | ≤0.1% |