Drukuj

1-Propanol, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Alkohol propylowy

117514602.0500 117514602.1000 117514602.2500 117514602.5000 117514602.9010
CHMP117514602.0500EA 51.8 PLN
CHMP117514602.0500 CHMP117514602.1000 CHMP117514602.2500 CHMP117514602.5000 CHMP117514602.9010
1-Propanol, pure analytical reagent
1-Propanol
Formuła: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 97
Temp. topnienia: –127 °C
Gęstość: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 15
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002941
Numer CAS: 71-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-746-9
Jednostka: 1274
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR