Drukuj

1-Butanol, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

422032302.0500 422032302.1000 422032302.2500 422032302.5000 422032302.9010
CHMP422032302.0500EA 39.6 PLN
CHMP422032302.0500 CHMP422032302.1000 CHMP422032302.2500 CHMP422032302.5000 CHMP422032302.9010
1-Butanol, czysty
1-Butanol
Formuła: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 117,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002964
Numer CAS: 71-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-751-6
Jednostka: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Klasyfikacja Merck : 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR